Learn More
Lanolin (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30475539
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30475539 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30475539 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17458510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanolin
CAS 8006-54-0
Summenformel C34H68O2
Menge 10 g
Synonym Wool Fat
Molekulargewicht (g/mol) 508.9