Learn More
Lanolin (technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30465691
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30465691 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465691 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17458550G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanolin
CAS 8006-54-0
Summenformel C34H68O2
Menge 50 g
Synonym Wool Fat
Molekulargewicht (g/mol) 508.9