Learn More
Lanoconazol, TRC
Artikelnummer. 30468400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468400 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL174500100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lanoconazole
CAS 101530-10-3
Summenformel C14 H10 Cl N3 S2
Menge 100 mg
Synonym 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-(±)-, (αE)-α-[4-(2-Chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-1H-imidazole-1-acetonitrile, 1H-Imidazole-1-acetonitrile, α-[4-(2-chlorophenyl)-1,3-dithiolan-2-ylidene]-, (E)-, Astat, Latoconazole, NND 318, TJN 318
InChI-Formel InChI=1S/C14H10ClN3S2/c15-11-4-2-1-3-10(11)13-8-19-14(20-13)12(7-16)18-6-5-17-9-18/h1-6,9,13H,8H2/b14-12+
SMILES Clc1ccccc1C2CS\C(=C(\C#N)/n3ccnc3)\S2
IUPAC-Name (2E)-2-[4-(2-Chlorphenyl)-1,3-dithiolan-2-yliden]-2-imidazol-1-ylacetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 319.83
Formelmasse 319.0005