Learn More
Logistik™ Laborkittel im Lancer-Style zum Schutz vor Chemikalien
Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.
Marke: Logistik™ CS849WHM
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Description
- Full frontal protection
- Chem-Tech material
- Fluorochemical liquid repellent
Specifications
Laborkittel im Lancer-Stil | |
65 % Polyester/35 % Baumwolle, Carbon | |
Knopfleiste vorn | |
Offen | |
101.6 bis 104.14 cm | |
Für chemisches/technisches Material zur Abweisung flüssiger Chemikalien und für einen erhöhten Schutz des Trägers | |
65% Polyester/35% Cotton |
Medium | |
Weiß | |
2 | |
Fluorchemikalien-abweisend | |
CE EN 13034 | |
100 cm |