missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Logistik™ Laborkittel im Lancer-Style zum Schutz vor Chemikalien

Artikelnummer. 11999155
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe: weiß; Größe: L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11999155 Farbe: weiß; Größe: L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11999155 Lieferant Logistik™ Lieferanten-Nr. CS849WHL

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.

  • Full frontal protection
  • Chem-Tech material
  • Fluorochemical liquid repellent

Spezifikation

Produkttyp Allzweck-Labormantel
Größe Groß
Geschlecht Unisex
Material 65 % Polyester/35 % Baumwolle, Carbon
Farbe Weiß
Stulpenform Knopfleiste vorn
Einwegprodukt Reusable
Sterilität Unsteril
Modell Lancer
Anzahl Taschen 2
Kragenform Offen
Ausführung Fluorchemikalien-abweisend
Größe (metrisch) Brustkorb 106,68 bis 111,76 cm
Zertifizierung/Konformität CE EN 13034
Länge (metrisch) 108 cm
Bauweise 65% Polyester, 35% Cotton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.