Learn More
UVP Lamp UVP compact, UV curing 220-240V 50-60Hz 9W
Marke:  UVP 95-0346-01
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Artikelnummer. 12852969
  • 352.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
UV-Härtung 220–240 V 50/60 Hz 9 W wird mit 1 x 365 nm BLB-Röhrchen-UVP geliefert