Learn More
Cole Parmer LaMotte Sanitizer Strength QAV-Teststreifen
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Menge:
100 Streifen/Kit
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Die LaMotte Sanitizer Strength QAV-Teststreifen sind ein Schnelltest für die Desinfektionsmittelstärke.
- Vergleichen Sie die Farbänderung mit dem mitgelieferten Diagramm, um leicht ablesbare Ergebnisse zu erzielen.
- Streifen und Farbtabelle werden in einem wasserdichten Kunststofffläschchen geliefert.
- Legen Sie eine Trockenmittelkappe dazu, um eine längere Lebensdauer sicherzustellen.
- Messpunkte: 50, 100, 200 und 400 ppm
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifen |
| Menge | 100 Streifen/Kit |
| Typ | Testkits und Teststreifen für Chlor und pH-Wert |