Learn More
LaMotte™ Insta-Test™ Einfach- und Mehrfach-Teststreifen
Zum Testen der Wasserqualität
Marke: LaMotte™ 99532-34
30.23 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Für die meisten Streifen sind keine Reagenzien oder Feldforschungskits erforderlich.
- Chemisch behandelte Pads auf Kunststoffstreifen erzeugen Farbwechsel.
- Pop-top-Fläschchen besitzen einen geformten Trockenmitteleinsatz und einen aufklappbaren Schnappverschluss zum Schutz vor Feuchtigkeit.
- Nur 10 Sekunden Entwicklungszeit
Teststreifen zum Testen von Wasser: Abwasser, industrielles Kochen und Kühlen von Wasser, Trinkwasser, Wäsche und Hygiene †
† Streifen wurden für die Verwendung in diesen Anwendungen evaluiert. Bei der Verwendung in anderen Anwendungen können Interferenzen auftreten.
Spezifikation
Wasserqualitätsanalyse | |
50 Streifen pro Fläschchen | |
Dicht versiegelte Fläschchen in einem kühlen, trockenen Lagerbereich fernab von Feuchtigkeit aufbewahren. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden |
Chlordioxid | |
0 bis 500 ppm | |
Einzelfaktor-Teststreifen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Neue Deals für sauberes Wasser
Sichern Sie sich jetzt bis zu 60% Rabatt auf die wichtigsten Produkte von Clean Water ResearchAktionscode: 24139Gültig bis zum: 2025-08-21
Tage
27Stunden
4Minuten
15Sekunden
53Neues Angebot Jetzt sparen