Learn More
Lamotrigin, TRC
Artikelnummer. 18093200
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18093200 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18093200 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL17325050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84057-84-1
Summenformel C9 H7 Cl2 N5
Molekulargewicht (g/mol) 256.09
Synonym 1,2,4-Triazine-3,5-diamine, 6-(2,3-dichlorophenyl)- (9CI, ACI), 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine (ACI), 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-as-triazine, BW 430C, Epilepax, Lamictal, Lamictal XR, Lamidus, Lamitrin, Lamotrigin, Lamotrigine, Lamotrix, Lamtox, LTG
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-Triazin-3,5-Diamin
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine
Menge 50 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
Formelmasse 255.0079
Reinheit (%) >95%