Learn More
Lamotrigin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326565
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326565 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326565 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA14591900AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lamotrigine
CAS 84057-84-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Lamotrigine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H7 Cl2 N5
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C)
InChI-Formel InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16)
SMILES Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl
IUPAC-Name 6-(2,3-Dichlorphenyl)-1,2,4-Triazin-3,5-Diamin
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 256.09
Menge 1 mL
Formelmasse 255,0079 g/mol