Learn More
Lamotrigin 1,0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Lamotrigine |
| CAS | 84057-84-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Lamotrigine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H7 Cl2 N5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Lamotrigine, 6-(2,3-Dichlorophenyl)-1,2,4-triazine-3,5-diamine, 3,5-Diamino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazine, BW 430C, LTG, Lamictal, Lamotrigin, 430C78, GI 267119X, 3,4-stage 2 isomer, Lamotrigine 430C78, 13W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity B), Lamotrigine stage 2 14W80 (Ph Eur Lamotrigine Impurity C) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H7Cl2N5/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7/h1-3H,(H4,12,13,14,16) |
| Lösungstyp | Einheitliche Lösung |
| SMILES | Nc1nnc(c(N)n1)c2cccc(Cl)c2Cl |
| Mehr anzeigen |