Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Material | Polyethylene |
| Menge | 1 Rolle |
| Beschreibung | Laminated Polyethylene |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipe markers and safety signs |
| Höhe (metrisch) | 64 mm |
| Breite (metrisch) | 46 mm |
| Angezeigter Text | GEFAHR Umgebung |
| Produkttyp | Label |