Learn More
Brady™ Warnschilder, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 10403194
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200 mm
Angezeigter Text:
Radioaktive Stoffe 7C III
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Warn-Piktogramm: korrosive Batterien
Warnung vor gefährlichen Stoffen
Warnung vor korrosiven Stoffen
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 10403194
Marke: Brady™ 250264
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 321-TRI 100-B7541 (BRANDED)
Material Polyester
Menge 3/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Angezeigter Text Warnung vor gefährlichen Stoffen
Produkttyp Warnschild
Farbe Schwarz auf gelb