Learn More
Brady™ Transportschilder aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 11764884 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Angezeigter Text:
Brennbar wenn nass 4
Entzündbarer Feststoff 4
Hochentzündliche Flüssigkeit 3
Spontane Zündung 4
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Angezeigter Text Packungsgröße
11764884 297 mm Hochentzündliche Flüssigkeit 3 1 Stück
10412034 100 mm Spontane Zündung 4 1 Stück
11724874 100 mm Brennbar wenn nass 4 1 Stück
10694915 200 mm Spontane Zündung 4 1 Stück
10214894 200 mm Entzündbarer Feststoff 4 1 Stück
11734874 200 mm Brennbar wenn nass 4 -
11794884 297 mm Brennbar wenn nass 4 1 Stück
11784884 297 mm Spontane Zündung 4 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 11764884 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 257574
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.80 CHF
    10.53 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.27 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number ADR 3A-297 *297-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Höhe (metrisch) 297 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamant
Angezeigter Text Hochentzündliche Flüssigkeit 3
Produkttyp Transportschild
Farbe Rot