Learn More
Brady™ Aufkleber aus laminiertem Polyester
Marke:  Brady™ 227589
Additional Details : Gewicht : 0.02200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11780254
  • 13.35 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
ISO 7010
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Entzündliche Gase 2
Schwarz auf rot
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
297 mm
297 mm
Rhomboid
Aufkleber für den Transport von Gefahrgut