Learn More
Brady™ ISO Sicherheitskennzeichnung
Artikelnummer. 15394846
Change view
Click to view available options
Material:
Polyester
Polypropylen
Angezeigter Text:
Arzt
Augenwaschstation
First Aid
Notausgang (rechts)
Notfalltelefon
Sicherheitsdusche
Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen
Packungsgröße:
1 Stück
7 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material Angezeigter Text unitSize
15394846 Polyester Augenwaschstation 1 Stück
13254359 Polyester Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen 1 Stück
15634737 Polyester Vorsicht: Piktogramm für heiße Oberflächen 7 Stück
15103299 Polyester Notausgang (rechts) 1 Stück
15314856 Polyester Notfalltelefon 1 Stück
15374846 Polyester Arzt 1 Stück
15384846 Polypropylen Arzt 1 Stück
15354846 Polyester First Aid 1 Stück
15364846 Polypropylen First Aid 1 Stück
15304856 Polypropylen Augenwaschstation 1 Stück
15334856 Polyester Sicherheitsdusche 1 Stück
15344856 Polypropylen Sicherheitsdusche 1 Stück
15324856 Polypropylen Notfalltelefon 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 15394846 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 815552
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Warnhinweise tragen zu mehr Sicherheit am Arbeitsplatz und maximaler Produktivität bei. Brady™ ISO-Sicherheitshinweisschilder sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die standardisierten Bilder verringern die Gefahr von Missverständnissen.
  • ISO 7010-konform
  • Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-250x250-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 250 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 250 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Angezeigter Text Augenwaschstation
Produkttyp Sicherheitszeichen
Farbe Weiß auf Grün