Beschreibung
- ISO 7010-konform
- Schild für Innen- und Außenbereich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC E009-250x250-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropylen |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Nicht klebend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
| Höhe (metrisch) | 250 mm |
| Dicke | 1,501 mm |
| Breite (metrisch) | 250 mm |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C bis 120 °C |
| Mehr anzeigen |