Learn More
Brady™ ETIKETTE DANGER
Langlebige laminierte Polyester-Warnschilder zum Markieren von Rohren und Sicherheitsschildern. Die Brady™ laminierten Polyester-Warnschilder sind mit einem permanenten Acrylklebstoff fixierbar.
Marke:  Brady™ 826610
Additional Details : Gewicht : 0.08400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11808030
  • 88.30 CHF / 1 Rollen
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Laminiertes Polyester.
  • Schwarz auf gelb für gute Sichtbarkeit.
  • Permanenter Acrylklebstoff.
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG,RoHS-konform
Polyester
Dauerhaftes Acryl
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
0,024 mm
-40 °C bis 110 °C
Global
Sicherheitsetiketten
Glanz
Je 1
Laminiertes Polyester
22 mm
25 mm
Dreieckig
Warnsymbole
Schwarz auf gelb