Learn More
Brady™ Aufkleber für den Transport gefährlicher Güter - Radioaktive Stoffe, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. p-8001111
Click to view available options
Material:
Kunststoff
Polyester
Breite (metrisch):
100 mm
200 mm
297 mm
Angezeigter Text:
Radioaktiv 7A I
Radioaktive Stoffe
Radioaktive Stoffe 7B II
Radioaktive Stoffe 7C III
Radioaktiver I-Gehalt: Aktivität: 7
Radioaktiver II-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Radioaktiver III-Gehalt: Aktivität: Transportindex 7
Packungsgröße:
1 ROLL
1 Stück
Artikelnummer. 11705573
Marke: Brady™ 811661
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klasse:ADR 7A
Alternate Part Number ADR 7ARL I-100*100-B7541
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Rolle
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Sprachen Deutsch
Angezeigter Text Radioaktiv 7A I
Produkttyp Transportschild für radioaktive Gefahrenstoffe