Learn More
Brady™ Verbotsschilder, Polyesterlaminierung
Artikelnummer. 11830762
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
Angezeigter Text:
Absolute Halteverbot
Keine Fotografie
Zahlung
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Angezeigter Text unitSize
11830762 200 mm Absolute Halteverbot 1 Stück
10224854 100 mm Keine Fotografie 1 Stück
11760294 200 mm Keine Fotografie 1 Stück
15153299 200 mm Zahlung 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11830762 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250054
Verfügbar ab: 11-08-2026
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG, RoHS-umweltkonform
Alternate Part Number PIC 226-DIA 200-B7541
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Absolute Halteverbot
Produkttyp Verbotsschild
Farbe Rot auf blau