Learn More
Brady™ Verpackungsetiketten aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 10795685
Click to view available options
Höhe (metrisch):
148 mm
74 mm
Anzeigetext:
Sorgfältig behandeln und nicht zertrümmern
Top
Trocken halten
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10795685
Brand: Brady™ 257533
Only null left
Add to basket
Add to basket
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Specifications
Beschreibung Packaging Labels
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe White on Red
Display Consignment
Ausführung Glanz
Format Card
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Anzeigetext Sorgfältig behandeln und nicht zertrümmern
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Sign/Card
Menge Je 1
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 210 x 148 mm
Länge (angloamerikanisch) 8.27 in.
Länge (metrisch) 210 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.83 in.
Breite (metrisch) 148 mm
Höhe (angloamerikanisch) 8.27 in.
Höhe (metrisch) 148 mm
Alternate Part Number PIC 012-148\*210-B7541