Learn More
Brady™ Verpackungsetiketten aus laminiertem Polyester
Artikelnummer. 10041394
Click to view available options
Höhe (metrisch):
148 mm
74 mm
Anzeigetext:
Sorgfältig behandeln und nicht zertrümmern
Top
Trocken halten
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10041394
Marke: Brady™ 257528
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laminated Polyester Packaging Labels are made of surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • B-7541 is used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Spezifikation
Beschreibung Packaging Labels
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Black on White
Display Consignment
Ausführung Glanz
Format Card
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Anzeigetext Trocken halten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Facility Identification
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Anzahl pro Packung 1 Sign/Card
Menge Je 1
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 105 x 74 mm
Länge (angloamerikanisch) 4.13 in.
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (angloamerikanisch) 2.91 in.
Breite (metrisch) 74 mm
Höhe (angloamerikanisch) 4.13 in.
Höhe (metrisch) 74 mm
Alternate Part Number PIC 010-074*105-B7541