Learn More
Brady™ Gebotsschilder aus Polyester, laminiert
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
3.00 CHF - 16.85 CHF
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Dicke | 0,024 mm |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10161974
|
Brady™
250134 |
Atemschutz verwenden | 200 mm |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10613195
|
Brady™
250100 |
Augenschutz verwenden | 100 mm |
3.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10204854
|
Brady™
250130 |
Gesichtsschutz verwenden | 200 mm |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10112264
|
Brady™
250128 |
Vollschutz verwenden | 200 mm |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10274794
|
Brady™
250103 |
Kopfschutz verwenden | 200 mm |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10643385
|
Brady™
254161 |
Überschuhe verwenden | 100 mm |
3.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10396144
|
Brady™
254162 |
Überschuhe verwenden | 200 mm |
7.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10205094
|
Brady™
250120 |
Schutzkleidung verwenden | 200 mm |
4.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10204564
|
Brady™
250137 |
Schutzhaube verwenden | 100 mm |
4.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10451264
|
Brady™
250138 |
Schutzhaube verwenden | 200 mm |
7.95 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11700174
|
Brady™
222565 |
Sicherheitsschuhe tragen | 310 mm |
16.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10294844
|
Brady™
250129 |
Gesichtsschutz verwenden | 100 mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Spezifikation
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
0,024 mm | |
Gebotsschild |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
Rund | |
Weiß auf Blau |