Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Artikelnummer. 10613195 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Atemschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Angezeigter Text Packungsgröße
10613195 100 mm Augenschutz verwenden 1 Stück
10161974 200 mm Atemschutz verwenden 1 Stück
10294844 100 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
10204854 200 mm Gesichtsschutz verwenden 1 Stück
10112264 200 mm Vollschutz verwenden 1 Stück
10274794 200 mm Kopfschutz verwenden 1 Stück
10643385 100 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
10396144 200 mm Überschuhe verwenden 1 Stück
10205094 200 mm Schutzkleidung verwenden 1 Stück
10204564 100 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
10451264 200 mm Schutzhaube verwenden 1 Stück
11700174 310 mm Sicherheitsschuhe tragen 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10613195 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.10 CHF
    2.72 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.38 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 250-DIA 100-B7541 (MARKENPRODUKT)
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 100 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitszeichen
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Augenschutz verwenden
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau