Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Artikelnummer. 10274794
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
100 mm
200 mm
310 mm
Angezeigter Text:
Atemschutz verwenden
Augenschutz verwenden
Gesichtsschutz verwenden
Kopfschutz verwenden
Schutzhaube verwenden
Schutzkleidung verwenden
Sicherheitsschuhe tragen
Vollschutz verwenden
Überschuhe verwenden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10274794
Marke: Brady™ 250103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich
  • Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
  • Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
  • Durchmesser 100 mm
  • Blau oder weiß
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 251-DIA 200-B7541 (BRANDED)
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Durchmesser (metrisch) 200 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Dicke 0,024 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Rund
Angezeigter Text Kopfschutz verwenden
Produkttyp Gebotsschild
Farbe Weiß auf Blau