Learn More
Brady™ Laminated Polyester Label Markers
Artikelnummer. p-8004153
Click to view available options
Farbe:
Schwarz auf Grau
Weiß auf Grün
Weiß auf Purpur
Weiß auf Rot
Höhe (metrisch) Zeichen:
8 mm
13 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11785563
Marke: Brady™ 273438
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Spezifikation
Beschreibung Pipe Markers - Vapeur
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Farbe Schwarz auf Grau
Ausführung Glanz
Format Rolle
Material Polyester
Produkttyp Rohrmarkierung
Anzeigetext Vapeur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe and valve marking
Sprachen French
Anzahl pro Packung 220 Markers/Roll
Menge 220 Pk.
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -40 °F bis +230 °F
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis 110 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0.0039 in.
Dicke (metrisch) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Abmessungen (L x B x H) 33 m x 100 mm x 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 108.27 ft.
Länge (metrisch) 33 m
Breite (angloamerikanisch) 3.94 in.
Breite (metrisch) 100 mm
Höhe (angloamerikanisch) 5.91 in.
Höhe (metrisch) 150 mm
Höhe (metrisch) Zeichen 13 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 3 in.
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090