Beschreibung
- Used for pipe markers and safety signs.
- B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
- Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Farbe | Weiß auf Purpur |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Rolle |
| Material | Polyester |
| Produkttyp | Rohrmarkierung |
| Anzeigetext | Acide |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pipe and valve marking |
| Sprachen | French |
| Anzahl pro Packung | 220 Markers/Roll |
| Mehr anzeigen |