Learn More
Brady™ Laminated Polyester: ISO Safety Sign - Warning; Oxidizing substance
Artikelnummer. 15528850
Change view
Click to view available options
Material:
Polyester
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material unitSize
15528850 Polyester 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528850 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 830463
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC W028-Tri 100-PE-SHEET/3
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 3/Pk.
Klebstofftyp Permanent Acrylic
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Global
Farbe Black on Yellow