Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: Elektroenergie
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 828095
Additional Details : Gewicht : 0.00800kg
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
87 mm | |
100 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Glanz | |
3/Packung | |
Innen und Außen | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |