Learn More
Brady™ Laminiertes Polyester: ISO Sicherheitsschild – Warnung: Biologische Gefahr
Artikelnummer. 15342759 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Breite (metrisch):
50 mm
100 mm
200  mm
315 mm
Höhe (metrisch):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Menge:
250/Packung
3/Packung
7/Packung
Je 1
Packungsgröße:
1 Rollen
1 Stück
3 Stück
7 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Menge Packungsgröße
15342759 100 mm 87 mm 250/Packung 1 Rollen
15654707 50 mm 43 mm 7/Packung 7 Stück
15548471 100 mm 87 mm 3/Packung 3 Stück
15367667 200  mm 173 mm Je 1 1 Stück
15664707 315 mm 273 mm Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15342759 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 827650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00 CHF
    309.04 CHF / 1 Rollen
    Sparen 35.96 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010:2011
Alternate Part Number PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 87 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 100 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Dreieckig
Sprachen Weltweit
Farbe Schwarz auf gelb