Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Feuerschlauchrolle
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke:  Brady™ 817040
Additional Details : Gewicht : 0.02100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15644367
  • 6.25 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
01-09-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Spezifikation
ISO 7010
Glanz
Polyester
Quadratisch
Innen und Außen
0.099 mm
-40 °C bis 110 °C
Weiß auf Rot
Global
1
Dauerhaftes Acryl
250 mm
250 mm