Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC F002-200x200-PE-CRD/1 |
| Ausführung | Glanz |
| Material | Laminiertes Polyester |
| Menge | Je 1 |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen- und Außenbereich |
| Höhe (metrisch) | 200 mm |
| Dicke | 0,099 mm |
| Breite (metrisch) | 200,00 mm |
| Mehr anzeigen |