Learn More
Brady™ PIC F001-200X200-PE-CRD/1
Artikelnummer. 15123299 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Rot
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe
15123299 Weiß auf Rot
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15123299 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 816880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.60 CHF
    4.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.51 CHF
    11% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC F001-200x200-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen- und Außenbereich
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 200,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Rot