Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Richtungspfeil 90°, nach rechts, rot
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 830797
Additional Details : Gewicht : 0.02100kg
Beschreibung
- Laminierter Polyester
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polyester | |
Selbstklebend | |
250 mm | |
250 mm | |
Quadratisch | |
Weiß auf Rot |
Glanz | |
Dauerhaftes Acryl | |
Innen und Außen | |
0.099 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Global |