Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO Sicherheitsschild – Automatisierter externer Herzdefibrillator
Artikelnummer. 15684317 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
250  mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (metrisch) Breite (metrisch) Packungsgröße
15684317 400 mm 400 mm 1 Stück
15634317 100 mm 100 mm 1 Stück
15644317 148 mm 148 mm 1 Stück
15654317 200 mm 200  mm 1 Stück
15664317 250 mm 250  mm 1 Stück
15674317 315 mm 315 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15684317 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 815396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.30 CHF
    11.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.39 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E010-400x400-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 400 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 400 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Weltweit
Farbe Weiß auf Grün