Learn More
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Automatischer externer Herzdefibrillator Artikelnummer.: 15644317
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Automatischer externer Herzdefibrillator
Artikelnummer. 15644317
148 mm, 148 mm, 1 Stück
Click to view available options
Höhe (metrisch):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Breite (metrisch):
100 mm
148 mm
200  mm
250  mm
315 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15644317
Marke: Brady™ 815391
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
ISO 7010-konformes Zeichen.
  • Laminierter Polyester
  • Für den Innen- und Außengebrauch
Specifications
Zertifizierung/Konformität ISO 7010
Alternate Part Number PIC E010-148x148-PE-CRD/1
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Innen und Außen
Höhe (metrisch) 148 mm
Dicke 0.099 mm
Breite (metrisch) 148 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Sprachen Global
Farbe Weiß auf Grün
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brady™ Laminierter Polyester: ISO-Sicherheitsschild – Automatischer externer Herzdefibrillator >