Learn More
Brady™ Rettungswegschilder: Ausgang - PIC372 - 200 x 200 - B-7541
Artikelnummer. 10453184 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Weiß auf Grün
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
10453184 Weiß auf Grün 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10453184 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 250453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.55 CHF
    4.09 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.46 CHF
    10% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number PIC 372-200X200-B7541 (MARKENPRODUKT)
Ausführung Glanz
Material Polyester
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Laminiertes Polyester
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 200 mm
Dicke 0,024 mm
Breite (metrisch) 200 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Quadratisch
Angezeigter Text Ausgabe
Produkttyp Fluchtwegzeichen
Farbe Weiß auf Grün