Learn More
Brady™ SIGN COMBURANT 100MM PE
Artikelnummer. 11760224
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
100 x 100 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11760224
Marke: Brady™ 223580
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Alternate Part Number ADR 5.1RL-100*100-B7541
Ausführung Glanz
Material Laminiertes Polyester
Menge 250/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Höhe (metrisch) 100 mm
Dicke 0,099 mm
Breite (metrisch) 100,00 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis 110 °C
Form Diamantförmig
Abmessungen (L x B) 100 x 100 mm
Angezeigter Text 5,1
Farbe Schwarz auf gelb