Learn More
Abnova™ LAMC1 (Human) Recombinant Protein
Human LAMC1 full-length ORF ( AAH15586, 1 a.a. - 38 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marke:  Abnova™ H00003915-P01.10ug
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16127311
  • 361.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sequence: MNKRRTSHRIWKNKLPEYMRRPKGPVTKLWRSMPAWLS
Spezifikation
Spezifikation
AAH15586
laminin, gamma 1 (formerly LAMB2)
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
LAMC1
GST
3915
Wheat germ expression system
10 μg
LAMB2, MGC87297
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer