Beschreibung
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
- Vorkalibrierte Pipette im Lieferumfang enthalten ISO Zertifikat Nr. 17025
- Prüfverfahren: 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Minimalvolumen)
- Werkseitig auf strenge Standards kalibriert ISO 8655 Standards – 3 Jahre Garantie
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
- Präzision (%) < 6,0 bis < 0,7
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO17025 |
| Kompatible Spitzen | 200 μl-Spitze |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Produktlinie | Lambda Plus |
| Typ | Einkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 2 bis 20 μl |
| UV-Überwachung | Ja |
| Gewährleistung | 3 Jahre |