Learn More
Corning™ Lambda™ Plus Single Channel Pipettor, Calibration 3x10 STD
Artikelnummer. 17213504 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,2 bis 2 μl
0,5 bis 10 μl
100 bis 1000 μl
10 bis 100 μl
20 bis 200 μl
2 bis 20 μl
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17213504
Marke: Corning™ 4071STD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Engineered to provide the highest levels of accuracy, reproducibility, and comfort.
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
  • Vorkalibrierter Pipettierer wird mit ISO 17025-Zertifikat geliefert
  • TESTVERFAHREN 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Mindestvolumen)
  • Werkseitig auf die strengen ISO 8655-Normen kalibriert – 3 Jahre Garantie
  • Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
  • Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
  • Einstellbarer Spitzenabwurf
  • Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
  • Präzision (%) <6,0 bis <0,7
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO17025
Kompatible Spitzen 10 μl-Spitze
Autoklavierbar Autoklavierbar
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Lambda™ Plus
Typ Einkanalpipette
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
UV-Überwachung Ja
Gewährleistung 3 Jahre