Beschreibung
Die Lambda Plus-Pipetten zeichnen sich durch eine sanfte Kolbenbewegung und extrem niedrige Pipettierkräfte aus. Die Lautstärke kann durch Drehen des Daumenrads oder der Kolbentaste eingestellt werden, und ein Verriegelungsmechanismus verhindert versehentliches Wechseln. Die Lambda Plus-Pipetten wurden so konzipiert, dass sie auch nach wiederholtem Gebrauch und Autoklavieren ihre Kalibrierung beibehalten. Schlüssel im Lieferumfang jeder Pipette für einfache Kalibrierung vor Ort
- Vorkalibrierter Pipettierer wird mit ISO 17025-Zertifikat geliefert
- TESTVERFAHREN 4 Messungen bei 3 Volumina (Nennvolumen, 50 % des Nennvolumens, 10 % des Nennvolumens oder Mindestvolumen)
- Werkseitig auf die strengen ISO 8655-Normen kalibriert – 3 Jahre Garantie
- Vollständig autoklavierbar und UV-beständig
- Universelle Passform für alle gängigen Pipettenspitzenmarken
- Einstellbarer Spitzenabwurf
- Genauigkeit (%) ±12 bis ±1,5
- Präzision (%) <6,0 bis <0,7
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO17025 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zur Verwendung mit | Universal-Pipettenspitze |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Lambda™ Plus |
| Typ | Mehrkanalpipette |
| Volumen (metrisch) | 1 bis 10 μl |
| UV-Überwachung | Ja |
| Gewährleistung | 3 Jahre |