Learn More
1,3-Butadienediepoxid, 98+ %, AcroSeal™, ACROS Organics™
Artikelnummer. 11954761 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11954761 50 mL AcroSeal™ Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11954761 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 330070500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Butadiene diepoxide
Namenshinweis 98+%
CAS 1464-53-5
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 2.0°C to 4.0°C
Dichte 1.1100g/mL
Siedepunkt 56.0°C to 58.0°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 45°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Summenformel C4H6O2
Brechungsindex 1.4325 to 1.4345
Menge 50 mL
Relative Dichte 1.11
Synonym diepoxybutane, 1,3-butadiene diepoxide, 2,2'-bioxirane, butadiene diepoxide, dioxybutadiene, butadiene dioxide, bioxirane, butane diepoxide, 1,2:3,4-diepoxybutane, butadiendioxyd
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible with water, hydrolyzes. Other solubilities: miscible with ethanol, react with alcohols, acids, amines, soluble in aprotonic organic solvents
InChI-Schlüssel ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(O1)C2CO2
IUPAC-Name 2-(Oxiran-2-yl)Oxiran
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
PubChem CID 11254
ChEBI CHEBI:23704
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 98+%