Learn More
Bochem™ Schöpfkelle
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
200 mL
220 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Schöpfkelle
- Flacher Griff
- Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flach |
| Kapazität (metrisch) | 220 mL |
| Zertifizierung/Konformität | AISI 304 |
| Produkttyp | Schöpfkelle |
| Material | Edelstahl (18/10) |
| Grifftyp | Flach |
| Länge (metrisch) | 315 mm |