Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Artikelnummer. 17255711 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17255711 Größe 3X 1 Stück
17205711 Klein 1 Stück
17215711 Mittel 1 Stück
17225711 Groß 1 Stück
17235711 Extragroß 1 Stück
17245711 Größe 2X 1 Stück
17265711 4X bis L 1 Stück
17295701 Extraklein 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 17255711 Lieferant Uvex™ Lieferanten-Nr. 8825914
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.80 CHF
    72.18 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.62 CHF
    2% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove.
  • Damenmantel
  • Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
  • Farbe: Weiß
  • Höchster Schutz dank Antistatik-
  • fasern – optimale Ladungsreduzierung
  • Lange Ärmel
  • Brusttasche links
  • Zwei Seitentaschen
  • Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
  • Größen: XS-4XL
  • Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
  • Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Größe Größe 3X
Geschlecht Damen
Material Cotton, Polyester
Farbe Grau
Verschlusstyp Druckknöpfe
Einwegprodukt Nein
Produkttyp General Purpose Jacket
Dicke 245 g/m²