Learn More
Uvex™ Ladies Coat 7463-Graphit
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Damenmantel
- Material: 66,5 % Polyester, 32 % Baumwolle, 1,5 % Antistatik- fasern, 245 g/m²
- Farbe: Weiß
- Höchster Schutz dank Antistatik-
- fasern – optimale Ladungsreduzierung
- Lange Ärmel
- Brusttasche links
- Zwei Seitentaschen
- Standards herunterklappbarer Kragen: IEC 61340, OEKO-TEX™ Standard 100
- Größen: XS-4XL
- Übergrößenzuschlag: ab Größe XXL + 10 %
- Normale Wäsche bei 60 °C, nicht bleichen, im Trockner trocknen, Bügeleisen: 2 Punkte, chem.
Spezifikation
Spezifikation
| Größe | Größe 2X |
| Geschlecht | Damen |
| Material | Cotton, Polyester |
| Farbe | Grau |
| Verschlusstyp | Druckknöpfe |
| Einwegprodukt | Nein |
| Produkttyp | General Purpose Jacket |
| Dicke | 245 g/m² |