Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lactose-Octaacetat, 98 %
Artikelnummer. 15468149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468149 25 g 25 Gramm
15458149 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468149 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J66695.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6291-42-5 | C28H38O19 | 678.593 g/mol
Lactose octaacetate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Lactoctacetat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Vor Wärme schützen. Nicht kompatibel mit Wärme und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6291-42-5
Summenformel C28H38O19
Molekulargewicht (g/mol) 678.593
MDL-Nummer MFCD00064040
InChI-Schlüssel WOTQVEKSRLZRSX-SJSKHYGQSA-N
Synonym lactose octaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-3-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate, 4-o-2-o,3-o,4-o,6-o-tetraacetyl-alpha-d-galactopyranosyl-beta-d-glucopyranose tetraacetate
PubChem CID 11767585
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-Triacetyloxy-3-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methylacetat
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC2C(C(C(C(O2)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactose octaacetate
Farbe Weiß
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform
Formelmasse 678.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver