Learn More
Milchsäure, Lithiumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10485651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5g
25 g
100 g
500g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10485651 5g Glasflasche 5 Gramm
10301401 25 g Glasflasche 25 Gramm
10219433 100 g Glasflasche 100 Gramm
10390674 500g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10485651 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 413330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 867-55-0 | C3H5LiO3 | 96.01 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-55-0
Summenformel C3H5LiO3
Molekulargewicht (g/mol) 96.01
MDL-Nummer MFCD00065399
InChI-Schlüssel GKQWYZBANWAFMQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium lactate, lithium 2-hydroxypropanoate, lactic acid, lithium salt, dl-lactic acid lithium salt, propanoic acid, 2-hydroxy-, monolithium salt, lithium 1+ ion lactate, l-+-lactic acid lithium salt, lithotab lactate, acmc-20akmj, lithium s-lactate
PubChem CID 23673452
IUPAC-Name Lithium;2-Hydroxypropanoat
SMILES [Li+].CC(C(=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactic acid, lithium salt
Extinktion 10 % wässrige Lösung, 10 % wässrige Lösung bei 0 nm, max. 0,07 bei 260 nm
Farbe Weiß
pH 6 bis 9 (1% Lösg.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(OH)CO2Li
Menge 5g
Beilstein 03, IV, 633
Formelmasse 96.01
Reinheit (%) ≥98.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallpulver