missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Milchsäure-Dodecylester, TRC

Artikelnummer. 30135250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135250 100 mg 100 Milligramm
30005245 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135250 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCL113510100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6283-92-7
Summenformel C15 H30 O3
Molekulargewicht (g/mol) 258.4
Synonym Lactic acid, dodecyl ester (7CI), Ceraphyl 31, Chrystap HYL 98, Crodamol LL, Cyclochem LVL, Dodecyl lactate, Lauryl lactate, NSC 7752, Pelemol LL, Purasolv LL, Schercemol LL, Lactic Acid-Dodecyl Ester
IUPAC-Name Dodecyl-2-Hydroxypropanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Lactic Acid Dodecyl Ester
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H30O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-15(17)14(2)16/h14,16H,3-13H2,1-2H3
Formelmasse 258.2195
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.