Learn More
Milchsäure, 1.0 N-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401357
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15401357 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15401357 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035628.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 CHF
    94.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 17.35 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Lactic acid
Namenshinweis Lactic acid: 9.0%; Water: 91.0%
CAS 50-21-5, 7732-18-5
Dampfdruck 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C3H6O3
MDL-Nummer MFCD00004520
InChI-Schlüssel JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropionsäure
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
PubChem CID 612
Menge 500 mL
ChEBI CHEBI:78320
Formelmasse 90.08